Biphényle-2-ol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
P0200-25G P0200-500G
TCIAP0200-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0200-25G TCIAP0200-500G
Biphényle-2-ol ≥99.0% (par GC)
Biphényle-2-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Point de fusion: 56…58 °C
Densité: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002208
Numéro CAS: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&vid=da8e5ccf125ff5c0e921bb884d97642988cc02db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité