Biphényle-3-ol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
417660250 417660050
ACRO417660250EA 236 EUR InStock
ACRO417660250 ACRO417660050
Biphényle-3-ol 90%
Biphényle-3-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 300 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 72…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002294
Numéro CAS: 580-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité