Biphényle-4-ol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Phényl-4 phénol4-HydroxybiphényleBiphényl-4-ol
EHERC16070200EA 80 EUR InStock
EHERC16070200
Biphényle-4-ol
Biphényle-4-ol
Formule: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002347
Numéro CAS: 92-69-3
Merck Index: 12,07459
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité