Biphényle-4,4'-diol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12635500EA 94.9 EUR InStock
EHERC12635500
Biphényle-4,4'-diol
Biphényle-4,4'-diol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002348
Numéro CAS: 92-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité