o-Terphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1,2-Terphényle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.21077.0025EA 74.8 EUR InStock
8.21077.0025 8.21077.2500 8.21077.0100 8.21077.9010
o-Terphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
o-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 338 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 163 °C
Numéro MDL: MFCD00003055
Numéro CAS: 84-15-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité