p-Terphényle 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenylbiphenyl, 1,4-Terphenyl
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 37.1 EUR InStock
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terphényle 99+%, pur
p-Terphényle
Formule: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 209…216 °C
Densité: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003061
Numéro CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité