L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Méthanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra plus LC-MS, UPLC/UHPLC-MS suitable
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
Filter 0,1 um_Inert_Gas_filled
85855.290EA 58.5 EUR InStock
85855.290 85855.320
Méthanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra plus LC-MS, UPLC/UHPLC-MS suitable
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1) II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless liquid
Color (APHA, Pt‑Co) max. 5
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.98 %
Residue after evaporation max. 0.0001 %w/w
Water (KF) max. 0.03 %w/w
Acidity (as Acetic acid) max. 0.002 %
Alkalinity (as Ammonia) max. 0.0001 %
UHPLC/MS/ESI+ (as Reserpine) max. 6 ppb
H.Peak by PDAD 220‑400nm max. 0.004 AU
Grad. elution H.Peak at 220nm max. 0.004 AU
Grad. elution drift at 220nm max. 0.05 AU
Grad. elution H.Peak at 235nm max. 0.002 AU
Grad. elution drift at 235nm max. 0.015 AU
F254nm (as Quinine) max. 0.5 ppb
F365nm (as Quinine) max. 0.3 ppb
T210nm min. 40 %
T220nm min. 65 %
T230nm min. 80 %
T260nm min. 98 %
Ag (Silver) max. 50 ppb
Al (Aluminum) max. 20 ppb
Ba (Barium) max. 50 ppb
Bi (Bismuth) max. 50 ppb
Ca (Calcium) max. 50 ppb
Cd (Cadmium) max. 50 ppb
Co (Cobalt) max. 20 ppb
Cr (Chromium) max. 20 ppb
Cu (Copper) max. 20 ppb
Fe (Iron) max. 20 ppb
K (Potassium) max. 50 ppb
Li (Lithium) max. 50 ppb
Mg (Magnesium) max. 20 ppb
Mn (Manganese) max. 20 ppb
Mo (Molybdenum) max. 50 ppb
Na (Sodium) max. 50 ppb
Ni (Nickel) max. 20 ppb
Pb (lead) max. 20 ppb
Sn (Tin) max. 50 ppb
Sr (Strontium) max. 50 ppb
Zn (Zinc) max. 50 ppb
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité