3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00446.03EA 94.5 EUR InStock
L00446.03 L00446.06
3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl ≥98%
3',4',5',6'-Tétraphényl-o-terphényl
Formule: C₄₂H₃₀
MW: 534,7 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003057
Numéro CAS: 992-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité