Biphényle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10265.0B A10265.0I A10265.30
A10265.0BEA 37.8 EUR InStock
A10265.0B A10265.0I A10265.30
Biphényle ≥99%
Biphényle
Purity: 99% CAS No.: 92-52-4 Molecular Formula: C12H10 Formula Weight: 154.21 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 254-255° Solubility: Soluble in alcohol and ether Beilstein Reference: 1634058 Merck Reference: 14,3314 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003054
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 254…255 °C
Point de fusion: 69…72 °C
Densité: 0.990
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3314
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité