Biphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03090.9050 8.03090.9045
8.03090.9050EA 0 EUR InStock
8.03090.9050 8.03090.9045
Biphényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Biphényle
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1.175 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003054
Numéro CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20°C) inSoluble
Melting Point 68 - 70 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.07 hPa (20 °C)
Flash Point 113 °C
Explosion Limit 0.7 - 3.4 %(V)
Ignition Point 570°C
Hill Formula C12H10
Chemical Formula C6H5C6H5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité