Coumarine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 1,2-Benzopyrone
EHERC11735000EA 83.7 EUR InStock
EHERC11735000
Coumarine
Coumarine
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 162 °C
Numéro MDL: MFCD00006850
Numéro CAS: 91-64-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité