Coumarine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Coumarine ≥99.0% (par GC)
Coumarine
Formule: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…69 °C
Densité: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006850
Numéro CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité