4-Hydroxycoumarine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 20.8 EUR InStock
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarine 98%
4-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…215 °C
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité