4-Hydroxycoumarine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14394.0E A14394.22 A14394.36
A14394.0EEA 661 EUR InStock
A14394.0E A14394.22 A14394.36
4-Hydroxycoumarine ≥98%
4-Hydroxycoumarine
Purity: 98+% CAS No.: 1076-38-6 Molecular Formula: C9H6O3 Formula Weight: 162.14 Odour: Odourless Melting Point: ca 213° dec. Beilstein Reference: 129768 MDL No.: MFCD00006856
Formule: C₉H₆O₃
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 213 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité