Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxycoumarine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone

EHERC14230600EA 74.4 EUR InStock
EHERC14230600
4-Hydroxycoumarine
4-Hydroxycoumarine


Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 211…214 °C
Numéro MDL: MFCD00006856
Numéro CAS: 1076-38-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité