6-Méthylcoumarine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Methyl-2-benzopyrone, 6-Methyl-2H-chromen-2-one
A19382.18 A19382.22
A19382.18EA 42.4 EUR InStock
A19382.18 A19382.22
6-Méthylcoumarine ≥99%
6-Méthylcoumarine
Purity: 99% CAS No.: 92-48-8 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 74-77° Boiling Point: 303°/725mm MDL No.: MFCD00006875
Formule: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (725 mmHg)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006875
Numéro CAS: 92-48-8
EINECS: 202-158-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité