7-Amino-4-méthylcoumarine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15017.03 A15017.06 A15017.MD
A15017.03EA 120 EUR InStock
A15017.03 A15017.06 A15017.MD
7-Amino-4-méthylcoumarine 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Purity: 98% CAS No.: 26093-31-2 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 225-228° Beilstein Reference: 142231
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 225…228 °C
Densité: 1.377 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité