7-Amino-4-méthylcoumarine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 7-Amino-4-méthyl-2-benzopyroneAMC
MOLE22061681-5GEA 0 EUR InStock
MOLE22061681-5G MOLE22061681-1G
7-Amino-4-méthylcoumarine
7-Amino-4-méthylcoumarine
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226 °C
Densité: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006868
Numéro CAS: 26093-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité