Benzo[a]pyrène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Benzo[def]chrysène
EHERC20635000EA 74.4 EUR InStock
EHERC20635000
Benzo[a]pyrène
Benzo[a]pyrène
Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point d'ébullition: 495 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176…178 °C
Densité: 1,351 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003602
Numéro CAS: 50-32-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité