Benzo[e]pyrène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-050EA 868 EUR InStock
PROOBCR-050
Benzo[e]pyrène
Benzo[e]pyrène
Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point d'ébullition: 492 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…179 °C
Numéro CAS: 192-97-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité