Benzo[e]pyrène étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442475.EA 172 EUR InStock
442475.
Benzo[e]pyrène étalon analytique, Supelco®
Benzo[e]pyrène
Formule: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Point d'ébullition: 492 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…179 °C
Numéro CAS: 192-97-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité