Benzotriazole ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 1H-1,2,3-Benzotriazole1H-Benzotriazole1,2,3-Benzotriazole
21841.292EA 215 EUR InStock
21841.292
Benzotriazole ≥98%, TECHNICAL
Benzotriazole
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 170 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00005699
Numéro CAS: 95-14-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/32/2298332.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité