5-Méthylbenzotriazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10615.22EA 146 EUR InStock
A10615.22 A10615.36
5-Méthylbenzotriazole ≥98%
5-Méthylbenzotriazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 77…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005702
Numéro CAS: 136-85-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité