cis-Décahydronaphtalène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: cis-Bicyclo[4.4.0]decanecis-Décaline
EHERC12094000EA 107 EUR InStock
EHERC12094000
cis-Décahydronaphtalène
cis-Décahydronaphtalène
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00064189
Numéro CAS: 493-01-6
ONU: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité