(1S)-(-)-α-Pinène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-2-Pinene, (-)-Pin-2(3)-ene, L(-)-α-Pinene
P0440-25ML P0440-500ML
TCIAP0440-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0440-25ML TCIAP0440-500ML
(1S)-(-)-α-Pinène ≥97.0% (par GC)
(1S)-(-)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064145
Numéro CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
ONU: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68ff56324ff9a13ab6b48b972ddae3ccae39902&vid=7f17f420ebef8319beee1522b4c10d2ec22bfaee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -52.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité