Diphényl-1,5-carbazide, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,5-Diphénylcarbonohydrazide
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
33152-100GEA 326 EUR InStock
33152-100G 33152-10G
Diphényl-1,5-carbazide, Supelco®
Diphényl-1,5-carbazide
Formule: C₁₃H₁₄N₄O
MW: 242,28 g/mol
Point d'ébullition: 454 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…172 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003013
Numéro CAS: 140-22-7
Merck Index: 13,03353
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/02/26663402.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité