2-Bromoquinoleine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27302.03 H27302.06 H27302.14
H27302.03EA 87.9 EUR InStock
H27302.03 H27302.06 H27302.14
2-Bromoquinoleine 96%
2-Bromoquinoleine
Purity: 96%
CAS No.: 2005-43-8
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD00234480
Formule: C₉H₆BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234480
Numéro CAS: 2005-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité