Broxyquinoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5,7-Dibromo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Dibromo-8-quinolinol
A14284.18 A14284.30
A14284.18EA 64.4 EUR InStock
A14284.18 A14284.30
Broxyquinoline ≥98%
Broxyquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 521-74-4
Molecular Formula: C9H5Br2NO
Formula Weight: 302.96
Melting Point: 198-203°
Beilstein Reference: 153624
Merck Reference: 14,1453
MDL No.: MFCD00006785
Formule: C₉H₅Br₂NO
MW: 302,95 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…203 °C
Densité: 2.189 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006785
Numéro CAS: 521-74-4
EINECS: 208-317-8
Merck Index: 14,1453
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité