2-Chloro-4-méthylquinoleine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26504.06 H26504.14
H26504.06EA 66.1 EUR InStock
H26504.06 H26504.14
2-Chloro-4-méthylquinoleine ≥99%
2-Chloro-4-méthylquinoleine
Purity: 99%
CAS No.: 634-47-9
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00006742
Formule: C₁₀H₈ClN
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006742
Numéro CAS: 634-47-9
EINECS: 211-209-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité