Quinoxaline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14055.22EA 50.2 EUR InStock
A14055.22 A14055.36
Quinoxaline ≥98%
Quinoxaline
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,15 g/mol
Point d'ébullition: 220…223 °C
Point de fusion: 27…32 °C
Densité: 1,124
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006719
Numéro CAS: 91-19-0
Merck Index: 14,8078
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité