5-Méthylquinoxaline
Fournisseur: Molekula
MOLE10923708-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10923708-5G
5-Méthylquinoxaline
5-Méthylquinoxaline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012335
Numéro CAS: 13708-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité