2,3-Diméthylquinoxaline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
116780050 116780250
ACRO116780050EA 31 EUR InStock
ACRO116780050 ACRO116780250
2,3-Diméthylquinoxaline 97%
2,3-Diméthylquinoxaline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 125…130 °C (1.5 mmHg)
Point de fusion: 102…107 °C
Densité: 1,226 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00006728
Numéro CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 107 °C
GC ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité