Chrysène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-269EA 499 EUR InStock
PROOBCR-269
Chrysène
Chrysène
Formule: C₁₈H₁₂
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003698
Numéro CAS: 218-01-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02275
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/37/2374737.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité