4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
113300100 113301000 113305000
ACRO113300100EA 42.5 EUR InStock
ACRO113300100 ACRO113301000 ACRO113305000
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile 98%
4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diène-1,2-dicarbonitrile
Formule: C₈Cl₂N₂O₂
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 210…217 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001593
Numéro CAS: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03088
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 80 °C, 2 h, 40 mmHg) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.2 % (600 °C)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité