p-Benzoquinone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Quinone1,4-Benzoquinone
MOLE34818722-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE34818722-1KG
p-Benzoquinone
p-Benzoquinone
Formule: C₆H₄O₂
MW: 108,1 g/mol
Point d'ébullition: ∼174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/87/2296987.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité