p-Benzoquinone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 573 EUR InStock
12309-100G 12309-25G
p-Benzoquinone, Supelco®
p-Benzoquinone
Formule: C₆H₄O₂
Point d'ébullition: ∼174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1.318 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité