1,3-Cyclohexadiène 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclohexa-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A19394.06 A19394.14
A19394.06EA 76.9 EUR InStock
A19394.06 A19394.14
1,3-Cyclohexadiène 96% stabilisé
1,3-Cyclohexadiène
Stabilized with 0.1% BHT
Purity: 96% CAS No.: 592-57-4 Molecular Formula: C6H8 Formula Weight: 80.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -8°(-144°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Unpleasant Melting Point: -89° Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 506024 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001532
Formule: C₆H₈
MW: 80,13 g/mol
Point d'ébullition: 79…81 °C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0.847
Point d'éclair: –8 °C (–144 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001532
Numéro CAS: 592-57-4
EINECS: 209-764-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité