1,3-Cyclooctadiène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cycloocta-1,3-diene
L10516.14 L10516.06
L10516.14EA 106 EUR InStock
L10516.14 L10516.06
1,3-Cyclooctadiène ≥97%
1,3-Cyclooctadiène
Purity: 97% CAS No.: 1700-10-3 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4930 Odour: Characteristic Melting Point: -53° Boiling Point: 142-144° Beilstein Reference: 1901033 UN No.: 2520 MDL No.: MFCD00001751
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.869
Point d'éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001751
Numéro CAS: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
ONU: 2520
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité