Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: γ-HCH(1a,2a,3a,4b,5b,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane

PROONMIAP1332EA 368 EUR InStock
PROONMIAP1332
(1α,2α,3α,4β,5β,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
γ-BHC


Formule: C₆H₆Cl₆
Numéro MDL: MFCD00135947
Numéro CAS: 58-89-9
ONU: 2761
ADR: 6.1,I
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité