(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
Fournisseur: Merck
Synonyms: β-HCH(1a,2b,3a,4b,5a,6b)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
48494.EA 64.2 EUR InStock
48494.
(1α,2β,3α,4β,5α,6β)-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
β-BHC
Formule: C₆H₆Cl₆
MW: 290,83 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 297 °C
Densité: 1,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 319-85-7
ONU: 2761
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité