Chlorure de cyclobutanecarbonyle
Synonyms: Cyclobutanecarboxylic acid chloride, Cyclobutanecarboxylic chloride, Cyclobutanecarbonylchloride
009110-10G 009110-50G
FLUO009110-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009110-10G FLUO009110-50G
Chlorure de cyclobutanecarbonyle
Chlorure de cyclobutanecarbonyle
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (1013 hPa)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001319
Numéro CAS: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité