Chlorure de cyclopentanecarbonyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
354370050 354370250 354371000
ACRO354370050EA 63.5 EUR InStock
ACRO354370050 ACRO354370250 ACRO354371000
Chlorure de cyclopentanecarbonyle 98%
Chlorure de cyclopentanecarbonyle
Formule: C₆H₉ClO
Point d'ébullition: 54…56 °C (15 mmHg)
Densité: 1.091 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001370
Numéro CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité