Cyclohexyldiméthylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11830510EA 55.8 EUR InStock
EHERC11830510
Cyclohexyldiméthylamine
Cyclohexyldiméthylamine
Formule: C₈H₁₇N
MW: 127,23 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,849 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Numéro MDL: MFCD00003844
Numéro CAS: 98-94-2
ONU: 2264
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité