Isothiocyanate de cycloheptyle
008783-5G 008783-1G
FLUO008783-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008783-5G FLUO008783-1G
Isothiocyanate de cycloheptyle
Isothiocyanate de cycloheptyle
Formule: C₈H₁₃NS
MW: 155,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041032
Numéro CAS: 81542-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité