Isothiocyanate de cyclooctyle
008785-5G 008785-1G
FLUO008785-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008785-5G FLUO008785-1G
Isothiocyanate de cyclooctyle
Isothiocyanate de cyclooctyle
Formule: C₉H₁₅NS
MW: 169,29 g/mol
Point d'ébullition: 83…85 °C (0.8 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040882
Numéro CAS: 33522-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité