Isothiocyanate de cyclopentyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
TL00485DA TL00485EA
MAYBTL00485DAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00485DA MAYBTL00485EA
Isothiocyanate de cyclopentyle
Isothiocyanate de cyclopentyle
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Point d'ébullition: 95…100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040877
Numéro CAS: 33522-03-1
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité