Cyclohexanol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
7756.1 7756.2
ROTH7756.1EA 35.9 EUR InStock
ROTH7756.1 ROTH7756.2
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 161 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 25 °C
Densité: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003855
Numéro CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité