Ethynylcyclohexane 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclohexylacetylene
380790010 380790050
ACRO380790010EA 47.6 EUR InStock
ACRO380790010 ACRO380790050
Ethynylcyclohexane 98%
Ethynylcyclohexane
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C (760 mmHg)
Densité: 0.828 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001513
Numéro CAS: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité