Ethynylcyclopentane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
381310010 381310050
ACRO381310010EA 49.7 EUR InStock
ACRO381310010 ACRO381310050
Ethynylcyclopentane 95%
Ethynylcyclopentane
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'éclair: 1.1 °C
Numéro MDL: MFCD00013744
Numéro CAS: 930-51-8
ONU: 3295
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité