3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione
Fournisseur: Molekula
MOLE67214708-100GEA 0 EUR InStock
MOLE67214708-100G
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione
3-Méthyl-1,2-cyclopentanedione (2-Hydroxy-3-méthylcyclopent-2-énone)
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00001417
Numéro CAS: 765-70-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité